Flavoxate hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(Piperidin-1-yl)ethyl 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-chromene-8-carboxylate hydrochloride, Flavoxate HCl
F0717-25G F0717-5G
TCIAF0717-25GEA 158 EUR
TCIAF0717-25G TCIAF0717-5G
Flavoxate hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Flavoxate hydrochloride
Formula: C₂₄H₂₅NO₄
MW: 427,93 g/mol
Pto. de fusión: 234°C
Número MDL: MFCD00072099
Núm. CAS: 3717-88-2
EINECS: 223-066-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %