8-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,6-dioxa-n-octanoic acid ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Fmoc-NH-PEG2-CH2COOH, 8-(Fmoc-amino)-3,6-dioxa-n-octanoic acid, Fmoc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid, [2-[2-[(Fmoc-amino)ethoxy]ethoxy]acetic acid, 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic acid, [2-[2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]ethoxy]ethoxy]acetic acid
F0719-1G
F0719-200MG
TCIAF0719-1GEA
225
EUR
TCIAF0719-1G
TCIAF0719-200MG
8-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,6-dioxa-n-octanoic acid ≥97.0% (by HPLC)
8-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,6-dioxa-n-octanoic acid
Formula:
C₂₁H₂₃NO₆ MW: 385.42 g/mol |
Número MDL:
MFCD01321015 Núm. CAS: 166108-71-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |