3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(4-Fluorophenyl)-2-propenal, 4-Fluorocinnamaldehyde, 3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde
F0722-25G F0722-5G
TCIAF0722-25GEA 167 EUR
TCIAF0722-25G TCIAF0722-5G
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde ≥95.0% (por GC)
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde
Formula: C₉H₇FO
MW: 150,15 g/mol
Pto. Ebullición: 95°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03425895
Núm. CAS: 24654-55-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %