2-(4-Fluorofenil)piridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
F0727-1G F0727-5G
TCIAF0727-1GEA 100 EUR
TCIAF0727-1G TCIAF0727-5G
2-(4-Fluorofenil)piridina ≥98.0% (por GC)
2-(4-Fluorofenil)piridina
Formula: C₁₁H₈FN
MW: 173.19 g/mol
Pto. Ebullición: 119°C
Número MDL: MFCD06201382
Núm. CAS: 58861-53-3
EINECS: 261-473-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26406b801f496793fbe0529d02bc79a2d48745e1&vid=26406b801f496793fbe0529d02bc79a2d48745e1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C