Fmoc-Arg(Pbf)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI

Sinónimos: Nα-Fmoc-Nω-Pbf-L-arginine, Nα-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulphonyl)-L-arginine, Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulphonyl)-L-arginine

F0729-5G F0729-25G
TCIAF0729-5GEA 54 EUR
TCIAF0729-5G TCIAF0729-25G
Fmoc-Arg(Pbf)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fmoc-Arg(Pbf)-OH
Formula: C₃₄H₄₀N₄O₇S
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00235804
Núm. CAS: 154445-77-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -4.5 to -6.5 deg (C=1、DMF)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR