4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Fluoroethylene Carbonate, 4-Fluoro-2-oxo-1,3-dioxolane
F0731-25G F0731-5G
TCIAF0731-25GEA 87 EUR
TCIAF0731-25G TCIAF0731-5G
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Formula: C₃H₃FO₃
MW: 106,05 g/mol
Pto. Ebullición: 210°C
Pto. de fusión: 20°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06247543
Núm. CAS: 114435-02-8
EINECS: 483-360-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %