6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0735-25G
F0735-5G
TCIAF0735-25GEA
195
EUR
TCIAF0735-25G
TCIAF0735-5G
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole
Formula:
C₁₂H₁₃FN₂O Pto. de fusión: 306°C |
Número MDL:
MFCD03236724 Núm. CAS: 84163-77-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |