Flupirtine maleate salt ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0736-1G F0736-100MG
TCIAF0736-1GEA 298 EUR
TCIAF0736-1G TCIAF0736-100MG
Flupirtine maleate salt ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Flupirtine maleate salt
Formula: C₁₅H₁₇FN₄O₂
Pto. de fusión: 177°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00941415
Núm. CAS: 75507-68-5
EINECS: 278-225-0
Índice Merck: 14,04190
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %