3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
F0743-25G F0743-5G
TCIAF0743-25GEA 163 EUR
TCIAF0743-25G TCIAF0743-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindole ≥98.0% (por GC)
3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindole
Formula: C₁₇H₁₆FN
Número MDL: MFCD01075733
Núm. CAS: 93957-49-4
EINECS: 418-790-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C