N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-D-cysteine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
F0752-5G
F0752-1G
TCIAF0752-5GEA
65
EUR
TCIAF0752-5G
TCIAF0752-1G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-D-cysteine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-D-cysteine
Formula:
C₃₇H₃₁NO₄S Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00151922 Núm. CAS: 167015-11-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 172.0 to 176.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -15.0 to -19.0 deg (C=1, THF) |