Ácido 3-formil-2-tiofenborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Formylthiophene-2-boronic acid, (3-Formylthiophen-2-yl)boronic acid
F0801-1G F0801-5G
TCIAF0801-1GEA 99 EUR
TCIAF0801-1G TCIAF0801-5G
Ácido 3-formil-2-tiofenborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 3-formil-2-tiofenborónico
Formula: C₅H₅BO₃S
MW: 155,97 g/mol
Número MDL: MFCD01075679
Núm. CAS: 17303-83-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77d83606d6566dfd3f3ae92a1976b11e58514df8&vid=77d83606d6566dfd3f3ae92a1976b11e58514df8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %