Ácido 3-(4-fluorofenil)propiónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0802-1G F0802-5G
TCIAF0802-1GEA 31 EUR
TCIAF0802-1G TCIAF0802-5G
Ácido 3-(4-fluorofenil)propiónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-(4-fluorofenil)propiónico
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168.17 g/mol
Número MDL: MFCD00060327
Núm. CAS: 459-31-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C