Florfenicol ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
F0811-1G
F0811-5G
TCIAF0811-1GEA
53
EUR
TCIAF0811-1G
TCIAF0811-5G
Florfenicol ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Florfenicol
Formula:
C₁₂H₁₄Cl₂FNO₄S |
Número MDL:
MFCD00864834 Núm. CAS: 73231-34-2 Índice Merck: 14,04109 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 153.0 to 157.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -16.0 to -19.0 deg (C=1, DMF) |