Felodipine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate, 3-Ethyl 5-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Ethyl Methyl Ester
F0814-1G F0814-5G
TCIAF0814-1GEA 91 EUR
TCIAF0814-1G TCIAF0814-5G
Felodipine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Felodipine
Formula: C₁₈H₁₉Cl₂NO₄
Número MDL: MFCD00868316
Núm. CAS: 72509-76-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C