(E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl]acrolein ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indol-2-yl]-propenal, (E)-3-(3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indol-2-yl)acrylaldehyde, (E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl]propenal
F0819-25G F0819-5G
TCIAF0819-25GEA 266 EUR
TCIAF0819-25G TCIAF0819-5G
(E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl]acrolein ≥98.0% (por GC)
(E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl]acrolein
Formula: C₂₀H₁₈FNO
MW: 307,37 g/mol
Número MDL: MFCD03840863
Núm. CAS: 93957-50-7
EINECS: 425-370-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C