Fluvastatin sodium salt ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
F0820-5G F0820-1G
TCIAF0820-5GEA 233 EUR
TCIAF0820-5G TCIAF0820-1G
Fluvastatin sodium salt ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Fluvastatin sodium salt
Formula: C₂₄H₂₅FNNaO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00929076
Núm. CAS: 93957-55-2
Índice Merck: 14,04218
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 6.0 %