Fipronil ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-cyano-4-(trifluoromethyl)sulphinylpyrazole, 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethyl)sulphinylpyrazole-3-carbonitrile
F0822-1G F0822-5G
TCIAF0822-1GEA 81 EUR
TCIAF0822-1G TCIAF0822-5G
Fipronil ≥97.0% (por GC)
Fipronil
Formula: C₁₂H₄Cl₂F₆N₄OS
MW: 437,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00867812
Núm. CAS: 120068-37-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,04085
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 196.0 to 205.0 deg-C