Flubendazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
F0825-5G F0825-25G
TCIAF0825-5GEA 45 EUR
TCIAF0825-5G TCIAF0825-25G
Flubendazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Flubendazole
Formula: C₁₆H₁₂FN₃O₃
Pto. de fusión: 260°C
Número MDL: MFCD00871999
Núm. CAS: 31430-15-6
EINECS: 250-624-4
Índice Merck: 14,04118
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %