1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-iodonitrobenceno, 4-Fluoro-1-iodo-2-nitrobenceno
F0828-5G F0828-25G
TCIAF0828-5GEA 56 EUR
TCIAF0828-5G TCIAF0828-25G
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenceno
Formula: C₆H₃FINO₂
MW: 267 g/mol
Pto. Ebullición: 128°C
Pto. de fusión: 22.5
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153169
Núm. CAS: 364-77-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %