6-Fluoro-4-chromanone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-Fluorochroman-4-one
F0831-1G F0831-5G
TCIAF0831-1GEA 27 EUR
TCIAF0831-1G TCIAF0831-5G
6-Fluoro-4-chromanone ≥98.0% (por GC)
6-Fluoro-4-chromanone
Formula: C₉H₇FO₂
MW: 166,15 g/mol
Número MDL: MFCD00038654
Núm. CAS: 66892-34-0
EINECS: 266-511-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C