6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0835-200MG F0835-1G
TCIAF0835-200MGEA 90 EUR
TCIAF0835-200MG TCIAF0835-1G
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆FNO₂
Número MDL: MFCD01863162
Núm. CAS: 3093-97-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05dc7d2547a6c46eb23841aa37ab94b91ab2076f&vid=05dc7d2547a6c46eb23841aa37ab94b91ab2076f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %