1-(4-Fluorofenil)-2-tiourea ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Fluorofeniltiourea, N-(4-Fluorofenil)tiourea
F0836-5G F0836-25G
TCIAF0836-5GEA 37 EUR
TCIAF0836-5G TCIAF0836-25G
1-(4-Fluorofenil)-2-tiourea ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
1-(4-Fluorofenil)-2-tiourea
Formula: (C₆H₄F)NHC(S)NH₂
MW: 170.21 g/mol
Pto. Ebullición: 276
Número MDL: MFCD00041180
Núm. CAS: 459-05-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C