3'-Fluoro-4'-hidroxiacetofenona ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0843-1G
F0843-5G
TCIAF0843-1GEA
59
EUR
TCIAF0843-1G
TCIAF0843-5G
3'-Fluoro-4'-hidroxiacetofenona ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3'-Fluoro-4'-hidroxiacetofenona
Formula:
C₈H₇FO₂ |
Número MDL:
MFCD00215840 Núm. CAS: 403-14-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 125.0 to 129.0 deg-C |