2-Fluoro-5-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0846-1G F0846-5G
TCIAF0846-1GEA 17 EUR
TCIAF0846-1G TCIAF0846-5G
2-Fluoro-5-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-5-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de inflamación: 32°C
Número MDL: MFCD07437945
Núm. CAS: 69045-82-5
EINECS: 400-290-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %