3-Fluoro-4-morpholinoaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(2-Fluoro-4-aminophenyl)morpholine
F0849-5G F0849-25G
TCIAF0849-5GEA 78 EUR
TCIAF0849-5G TCIAF0849-25G
3-Fluoro-4-morpholinoaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Fluoro-4-morpholinoaniline
Formula: C10H13FN2O
MW: 196,2214 g/mol
Número MDL: MFCD02571270
Núm. CAS: 93246-53-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C