N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-cyclohexyl-L-alanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Fmoc-Cha-OH, N-Fmoc-3-cyclohexyl-L-alanine
F0857-5G F0857-1G
TCIAF0857-5GEA 96 EUR
TCIAF0857-5G TCIAF0857-1G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-cyclohexyl-L-alanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-cyclohexyl-L-alanine
Formula: C₂₄H₂₇NO₄
MW: 393,48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065614
Núm. CAS: 135673-97-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -26.0 deg (C=1,DMF)