Fluvoxamine maleate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0858-1G F0858-5G
TCIAF0858-1GEA 59 EUR
TCIAF0858-1G TCIAF0858-5G
Fluvoxamine maleate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fluvoxamine maleate
Formula: C₁₅H₂₁F₃N₂O₂
MW: 434,41 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00269809
Núm. CAS: 61718-82-9
Índice Merck: 14,04219
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C