5-Fluoro-3-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Fluoropyridine-3-boronic acid, (5-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid
F0859-1G
F0859-5G
TCIAF0859-1GEA
71
EUR
TCIAF0859-1G
TCIAF0859-5G
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Formula:
C₅H₅BFNO₂ |
Número MDL:
MFCD07368243 Núm. CAS: 872041-86-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 115.0 % |