2-Fluoro-5-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 3-Cyano-4-fluorobenzotrifluoride
F0860-1G F0860-5G
TCIAF0860-1GEA 22 EUR
TCIAF0860-1G TCIAF0860-5G
2-Fluoro-5-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-5-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃F₄N
Pto. Ebullición: 99°C
Número MDL: MFCD00061280
Núm. CAS: 4088-84-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %