4-Fluoro-L-2-phenylglycine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Fluoro-L-phenylglycine, (S)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)acetic Acid, H-Phg(4-F)-OH, (S)-4-Fluorophenylglycine
F0862-5G F0862-1G
TCIAF0862-5GEA 167 EUR
TCIAF0862-5G TCIAF0862-1G
4-Fluoro-L-2-phenylglycine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Fluoro-L-2-phenylglycine
Formula: C₈H₈FNO₂
MW: 169.16 g/mol
Número MDL: MFCD00213799
Núm. CAS: 19883-57-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +135 to +145 deg (C=1, 1mol/L HCl)