4-Fluoro-D-2-phenylglycine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H-D-Phg(4-F)-OH, (R)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)acetic Acid
F0863-1G F0863-5G
TCIAF0863-1GEA 73 EUR
TCIAF0863-1G TCIAF0863-5G
4-Fluoro-D-2-phenylglycine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Fluoro-D-2-phenylglycine
Formula: C₈H₈FNO₂
MW: 169.16 g/mol
Número MDL: MFCD00042727
Núm. CAS: 93939-74-3
EINECS: 300-363-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -130.0 to -140.0 deg (C=1, 1mol/L HCl)