1-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]cyclopentanecarboxylic acid ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Fmoc-cycloleucine, Fmoc-Cle-OH, 1-(Fmoc-amino)cyclopentanecarboxylic Acid
F0866-1G F0866-5G
TCIAF0866-1GEA 37 EUR
TCIAF0866-1G TCIAF0866-5G
1-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]cyclopentanecarboxylic acid ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
1-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]cyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₂₁H₂₁NO₄
MW: 351,40 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01074696
Núm. CAS: 117322-30-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %