4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methyl-N-methanesulphonylamino)-5-pyrimidinecarboxaldehyde ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-isopropyl-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulphonamide, N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methyl-methanesulphonamide, N-(4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-isopropylpyrimidin-2-yl)-N-methylmethanesulphonamide
F0867-5G
F0867-25G
TCIAF0867-5GEA
26
EUR
TCIAF0867-5G
TCIAF0867-25G
4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methyl-N-methanesulphonylamino)-5-pyrimidinecarboxaldehyde ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methyl-N-methanesulphonylamino)-5-pyrimidinecarboxaldehyde
Formula:
C₁₆H₁₈FN₃O₃S MW: 351,40 g/mol |
Número MDL:
MFCD08458342 Núm. CAS: 147118-37-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 178.0 to 182.0 deg-C |