Formononetin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7-Hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 7-Hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)chromone, 7-Hydroxy-4'-methoxyisoflavone
F0868-1G F0868-5G
TCIAF0868-1GEA 71 EUR
TCIAF0868-1G TCIAF0868-5G
Formononetin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Formononetin
Formula: C₁₆H₁₂O₄
MW: 268,27 g/mol
Número MDL: MFCD00016948
Núm. CAS: 485-72-3
EINECS: 207-623-9
Índice Merck: 14,04244
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 256.0 to 260.0 deg-C