(9H-Fluoren-9-yl)methyl hydrazinecarboxylate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Fmoc-hydrazine, 9-Fluorenylmethyl Carbazate, [(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]hydrazine, Carbazic acid 9-Fluorenylmethyl ester
F0872-5G F0872-25G
TCIAF0872-5GEA 28 EUR
TCIAF0872-5G TCIAF0872-25G
(9H-Fluoren-9-yl)methyl hydrazinecarboxylate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(9H-Fluoren-9-yl)methyl hydrazinecarboxylate
Formula: C₁₅H₁₄N₂O₂
MW: 254,2800 g/mol
Pto. de fusión: 171°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00239419
Núm. CAS: 35661-51-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %