Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
F0875-1G
F0875-5G
TCIAF0875-1GEA
17
EUR
TCIAF0875-1G
TCIAF0875-5G
Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH
Formula:
C₃₄H₄₀N₄O₇S Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00237010 Núm. CAS: 187618-60-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +4.5 to +6.5 deg (C=1、DMF) |