Ácido 3-fluoro-4-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
F0876-1G F0876-5G
TCIAF0876-1GEA 28 EUR
TCIAF0876-1G TCIAF0876-5G
Ácido 3-fluoro-4-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 3-fluoro-4-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BFO₃
Pto. de fusión: 198°C
Número MDL: MFCD00807404
Núm. CAS: 149507-26-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %