(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
F0878-5G
F0878-25G
TCIAF0878-5GEA
45
EUR
TCIAF0878-5G
TCIAF0878-25G
(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine
Formula:
C₁₃H₁₈FNO |
Número MDL:
MFCD06658161 Núm. CAS: 105812-81-5 EINECS: 406-030-4 UN: 3077 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 98.0 to 102.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -36.0 to -39.0 deg (C=1, MeOH) |