Formoterol Fumarate hydrate
Proveedor: TCI
F0881-10MG F0881-50MG
TCIAF0881-10MGEA 74 EUR
TCIAF0881-10MG TCIAF0881-50MG
Formoterol Fumarate hydrate
Formoterol Fumarate hydrate
Formula: C₁₉H₂₄N₂O₄·½C₄H₄O₄·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03093863
Núm. CAS: 43229-80-7
Índice Merck: 14,04245
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 % (total of 2peaks)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 1.5 to 5.5 %