N-Fmoc-β-alanine ≥99.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Fmoc-β-Ala-OH P, Fmoc-β-Ala-p-alkoxybenzyl alcohol, N-Fmoc-beta-alanine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-beta-alanine
F0882-5G F0882-25G
TCIAF0882-5GEA 32 EUR
TCIAF0882-5G TCIAF0882-25G
N-Fmoc-β-alanine ≥99.0% (by HPLC)
N-Fmoc-β-alanine
Formula: C₁₈H₁₇NO₄
MW: 311.3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063328
Núm. CAS: 35737-10-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C