2-Fluoro-p-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0884-1G F0884-5G
TCIAF0884-1GEA 45 EUR
TCIAF0884-1G TCIAF0884-5G
2-Fluoro-p-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-p-toluonitrilo
Formula: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Número MDL: MFCD03094311
Núm. CAS: 85070-67-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C