2-Fluoropiridin-3-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Fluoropyridin-3-ol, 2-Fluoro-3-pyridinol
F0886-1G F0886-5G
TCIAF0886-1GEA 50 EUR
TCIAF0886-1G TCIAF0886-5G
2-Fluoropiridin-3-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Fluoropiridin-3-ol
Formula: C₅H₄FNO
Número MDL: MFCD04112569
Núm. CAS: 174669-74-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 131.0 deg-C