4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0887-1G
F0887-5G
TCIAF0887-1GEA
60
EUR
TCIAF0887-1G
TCIAF0887-5G
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Formula:
C₇H₆FNO₄S Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00025066 Núm. CAS: 453-72-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 156.0 to 160.0 deg-C |