Fosfomycin disodium salt ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Disodium (1R,2S)-1,2-Epoxypropylphosphonate, Phosphomycin Disodium Salt, (1R,2S)-1,2-Epoxypropylphosphonic Acid Disodium Salt
F0889-5G F0889-25G
TCIAF0889-5GEA 38 EUR
TCIAF0889-5G TCIAF0889-25G
Fosfomycin disodium salt ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fosfomycin disodium salt
Formula: C₃H₅Na₂O₄P
MW: 182,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00056853
Núm. CAS: 26016-99-9
EINECS: 247-409-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -3.5 to -5.5 deg (C=5, H2O)