N-(4-Fluorobenzylidene)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
F0891-1G F0891-5G
TCIAF0891-1GEA 41 EUR
TCIAF0891-1G TCIAF0891-5G
N-(4-Fluorobenzylidene)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-(4-Fluorobenzylidene)aniline
Formula: C₁₃H₁₀FN
MW: 199,23 g/mol
Pto. Ebullición: 176°C
Número MDL: MFCD00017971
Núm. CAS: 5676-81-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C