4-Fluoro-N-(4-fluorobenzylidene)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
F0892-1G F0892-5G
TCIAF0892-1GEA 31 EUR
TCIAF0892-1G TCIAF0892-5G
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzylidene)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzylidene)aniline
Formula: C₁₃H₉F₂N
Número MDL: MFCD00017950
Núm. CAS: 39769-09-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C