4-Fluoro-N-salicylideneaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(((4-Fluorophenyl)imino)methyl)phenol, 4-Fluoro-N-salicylalaniline
F0893-1G F0893-5G
TCIAF0893-1GEA 29 EUR
TCIAF0893-1G TCIAF0893-5G
4-Fluoro-N-salicylideneaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluoro-N-salicylideneaniline
Formula: C₁₃H₁₀FNO
MW: 215,23 g/mol
Número MDL: MFCD00020090
Núm. CAS: 3382-62-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C