N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]pentafluoro-L-phenylalanine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-Fmoc-pentafluoro-L-phenylalanine, Fmoc-Phe(F5)-OH
F0900-200MG F0900-1G
TCIAF0900-200MGEA 36 EUR
TCIAF0900-200MG TCIAF0900-1G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]pentafluoro-L-phenylalanine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]pentafluoro-L-phenylalanine
Formula: C₂₄H₁₆F₅NO₄
MW: 477.39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00270612
Núm. CAS: 205526-32-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -21.0 deg (C=1,MeOH)