4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
F0903-1G
F0903-5G
TCIAF0903-1GEA
99
EUR
TCIAF0903-1G
TCIAF0903-5G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Formula:
C₉H₇N₃O |
Número MDL:
MFCD02681969 Núm. CAS: 27996-86-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 147.0 to 151.0 deg-C |