Ácido (±)-4-fluoromandelico ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido (±)-4-fluorofenilglicólico
F0907-5G F0907-25G
TCIAF0907-5GEA 81 EUR
TCIAF0907-5G TCIAF0907-25G
Ácido (±)-4-fluoromandelico ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (±)-4-fluoromandelico
Formula: C₈H₇FO₃
Número MDL: MFCD00044402
Núm. CAS: 395-33-5
EINECS: 206-899-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C